product name
3-アミノ-9-エチルカルバゾール, ≥95% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
不純物
≤3% solvent
溶解性
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI Key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
アプリケーション
基質
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5754-VAR:
A5754-BULK:
A5754-100G:4548173947051
A5754-10G:4548173947068
A5754-50G:4548173947075
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.