Merck
B4377
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-4-クロロ-インドリル酢酸
esterase substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7BrClNO2
CAS番号:
分子量:
288.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C10H7BrClNO2/c1-5(14)15-8-4-13-7-3-2-6(11)10(12)9(7)8/h2-4,13H,1H3
InChI Key
WPWLFFMSSOAORQ-UHFFFAOYSA-N
包装
密封アンプル入り
注意
保存中に分解し、暗青緑色を生じます。
基質
エステラ-ゼの組織化学的基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4377-BULK:
B4377-50MG:
B4377-VAR:
B4377-100MG:
B4377-25MG:
B4377-250MG:
B4377-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies in enzyme cytochemistry. V. An appraisal of indigogenic reactions for esterase localization.
S J HOLT et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 148(933), 520-532 (1958-04-08)