詳細
ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼは、ヘテロ二量体酵素であり、 N末端求核性加水分解酵素のスーパーファミリーに属しています。
アプリケーション
ウマ腎臓由来ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼは、次の用途で使用されています:
- Fugu pardalis(ヒガンフグ)の肝臓における4-S-システイニルテトロドトキシンの形成を特定するため
- ヒトB-細胞リンパ腫細胞可溶化物由来のガンマ-グルタミルトランスフェラーゼの活性を測定するためのスタンダードとして
- チューブリン凝集に対するその効果を調べるためのイソペプチドの加水分解のため
生物化学的/生理学的作用
ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼは、グルタチオン代謝に関与しており、グルタチオンなどのガンマ-グルタミル化合物の切断を触媒します。また、ガンマグルタミル部分のアミノ酸やペプチドへの転移においても役割を果たしています。
品質
粗製
単位の定義
1ユニットは、pH 8.5、25°C、1分間で、1.0 μmolのp-ニトロアニリンを L-γ-グルタミル-p-ニトロアニリドから遊離させる酵素量です。
阻害剤
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9270-100UN:
G9270-BULK:
G9270-VAR:
G9270-1KU:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of cancer research and clinical oncology, 133(12), 957-967 (2007-06-15)
The aim of this study was to characterize three new, recently established non-Hodgkin lymphoma cell lines (GUMBUS, DOGUM, and DOGKIT), isolated from patients developing high-clinical resistance to cytotoxic therapy, with respect to sensitivity toward 21 antitumor drugs from different classes
Amino acids, 32(3), 333-340 (2006-10-13)
Some amino acids and peptides, which have low solubility in water, become much more soluble following gamma-glutamylation. Compounds become more stable in the blood stream with gamma-glutamylation. Several gamma-glutamyl compounds are known to have favorable physiological effects on mammals. Gamma-glutamylation
The Journal of biological chemistry, 293(35), 13566-13577 (2018-07-15)
Exposure to organophosphorus toxicants (OP) can have chronic adverse effects that are not explained by inhibition of acetylcholinesterase, the cause of acute OP toxicity. We therefore hypothesized that OP-induced chronic illness is initiated by the formation of organophosphorus adducts on
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19029-19037 (2006-05-05)
Gamma-glutamyltranspeptidase (gammaGT), a member of the N-terminal nucleophile hydrolase superfamily, initiates extracellular glutathione reclamation by cleaving the gamma-glutamyl amide bond of the tripeptide. This protein is translated as an inactive proenzyme that undergoes autoprocessing to become an active enzyme. The
Chemical research in toxicology, 18(5), 865-871 (2005-05-17)
The metabolic pathway of tetrodotoxin (TTX), a powerful and specific voltage-gated sodium channel blocker, has not been well-clarified either in TTX-poisoned patients or in puffer fish. 4-S-CysteinylTTX (4-CysTTX) was isolated from the liver of the puffer fish, Fugu pardalis, as