Merck
MAK089
Sigma-Aldrich
γ-グルタミルトランスフェラーゼ(GGT)活性比色分析キット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
GGT 比色アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cardiovascular diseases; neurological disorders; cancer; gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
詳細
γ-グルタミルトランスフェラーゼ(GGT、EC 2.3.2.2)は、アミノ酸またはペプチドなどのアクセプター分子への-グルタミル部分の転移を触媒する膜結合タンパク質です。GGTは、グルタチオンの恒常性と生体異物の解毒の重要な経路であるλ-グルタミルサイクルで重要な役割を果たします。血清GGTレベルは、心血管疾患、慢性肝疾患、およびメタボリックシンドロームなどの多くの病態生理学的状態で上昇する可能性があります。また、血清GGTレベルの上昇は酸化ストレスの指標にもなります。
アプリケーション
γ-グルタミルトランスフェラーゼ(GGT)活性比色分析キットは、γ-グルタミルトランスフェラーゼ活性の測定に使用されています。
特徴および利点
ハイスループット処理システムに適合します。
適合性
組織、細胞および血清など様々なサンプルのガンマ-グルタミルトランスフェラーゼ(GGT)測定に適しています。
原理
GGT活性比色分析キットは、様々なサンプルのGGT活性を測定するための簡単で直接的な手順を提供します。GGT活性は結合酵素アッセイによって測定されます。このアッセイでは、GGTが基質L-γ-グルタミル-p-ニトロアニリドからγ-グルタミル基を転移し、存在するGGTに比例して色素原p-ニトロアニリド(pNA、418 nm)を遊離します。GGT 1単位は、37°Cで1分あたり1.0 μモルのpNAを生成する酵素の量です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Eslam E Abd El-Fattah et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 720173-720173 (2022-02-01)
HIF-1α is a key factor promoting the development of hepatocellular carcinoma (HCC). As well, AKT-AMPKα-mTOR signaling is a promising target for cancer therapy. Yet, the AKT-AMPKα-mTOR-dependent activation of HIF-1α has not been studied in livers with HCC. In addition, the
Floris J M Roos et al.
Clinical and translational medicine, 11(12), e566-e566 (2021-12-27)
The well-established 3D organoid culture method enabled efficient expansion of cholangiocyte-like cells from intrahepatic (IHBD) and extrahepatic bile duct (EHBD) tissue biopsies. The extensive expansion capacity of these organoids enables various applications, from cholangiocyte disease modelling to bile duct tissue
Floris J M Roos et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 630492-630492 (2021-02-27)
Diseases of the bile duct (cholangiopathies) remain a common indication for liver transplantation, while little progress has been made over the last decade in understanding the underlying pathophysiology. This is largely due to lack of proper in vitro model systems
Anna Wądołek et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
One of the consequences of long-term exposure to air pollutants is increased mortality and deterioration of life parameters, especially among people diagnosed with cardiovascular diseases (CVD) or impaired respiratory system. Aqueous soluble inorganic components of airborne particulate matter containing redox-active
Piyush Bajaj et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 46(11), 1703-1711 (2018-09-02)
Current in vitro models for identifying nephrotoxins are poorly predictive. We differentiated human pluripotent stem cells (hPSCs) into three-dimensional, multicellular structures containing proximal tubule cells (PTCs) and podocytes and evaluated them as a platform for predicting nephrotoxicity. The PTCs showed