product name
Mouse Adiponectin ELISA, This Mouse Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 99-112%
linearity: 96-121%
sensitivity: 0.78 ng/mL
standard curve range: 0.78-50 ng/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
mouse ... ADIPOQ(11450)
詳細
アプリケーション
代謝
肥満
代謝障害
関連事項
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
適用法令
Jan Code
EZMADP-60BK:
EZMADP-60K:
試験成績書(COA)