安全性情報
UN10-1KT
Supelco
不飽和脂肪酸キット
(individualy packaged in quantities indicated), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 kit
濃度
(individualy packaged in quantities indicated)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品′の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
アナライト
詳細
    Arachidonic acid 100 mg
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 100 mg
    Elaidic acid 100 mg
    Erucic acid 100 mg
    Linoleic acid 100 mg
    Linolenic acid 100 mg
    Nervonic acid 100 mg
    Oleic acid 100 mg
    Palmitoleic acid 100 mg
    Petroselinic acid 100 mg
    すべて表示 (10)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bhavna G Gordhan et al.
Scientific reports, 11(1), 6493-6493 (2021-03-24)
Rapid detection of tuberculosis (TB) infection is paramount to curb further transmission. The gold standard for this remains mycobacterial culture, however emerging evidence confirms the presence of differentially culturable tubercle bacteria (DCTB) in clinical specimens. These bacteria do not grow