Merck
MAK224
Sigma-Aldrich
Fatty Acid Methylation Kit
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 100 tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
sample preservation
保管温度
room temp
詳細
Methyl esterification of fatty acids is commonly done prior to gas chromatography analysis to prevent peak tailing and to increase sample volatility. However, the conventional esterification procedure requires specialized equipment and high technical skill. By using the Fatty Acid Methylation kit that employs a new reaction technique, followed by the fatty acid methyl ester purification kit (MAK225), fatty acid methyl esterification is greatly simplified.
適合性
Suitable for the methyl esterification of fatty acids (glycerolipids such as triglycerides, phospholipids, glycolipids, lecithin and sterol esters). Samples include blood, yeast, liver, cooking oil, soybean powder, fish oil, etc.
原理
The Fatty Acid Methylation Kit followed by the Fatty Acid Methyl Ester Purification Kit (Catalog Number MAK225) employs a proprietary reaction technique. Using these kits, the fatty acid methyl esterification/purification process is greatly simplified.
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes, Nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
引火点(°F)
-14.8 °F
引火点(℃)
-26 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Gabriella Leone et al.
Scientific reports, 11(1), 5209-5209 (2021-03-06)
Diatom microalgae have great industrial potential as next-generation sources of biomaterials and biofuels. Effective scale-up of their production can be pursued by enhancing the efficiency of their photosynthetic process in a way that increases the solar-to-biomass conversion yield. A proof-of-concept