詳細
脂肪酸は、エネルギー代謝や細胞の構造成分の合成など、多くの生物学的過程に不可欠です。おそらく脂肪酸輸送タンパク質を介した脂肪酸取り込み促進は多段階で制御されていると考えられています。脂肪酸取り込みの制御不全は肥満、2型糖尿病、脂肪肝などの疾患の一因となります。
適合性
このキットは、脂肪酸トランスポーターを有する細胞での脂肪酸取り込みの測定に適しています。
原理
このキットを用いて、脂肪酸トランスポーターを有する細胞での脂肪酸取り込みを簡単かつ高感度に測定できます。このキットでは、細胞に取り込まれて蛍光強度が増す(λex = 485 / λem = 515 nm)独自のドデカン酸蛍光脂肪酸基質を用いています。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
Environmental health perspectives, 129(7), 77006-77006 (2021-07-30)
Chemicals in disparate structural classes activate specific subsets of the transcriptional programs of peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ) to generate adipocytes with distinct phenotypes. Our objectives were to a) establish a novel classification method to predict PPARγ ligands and modifying chemicals;
Diabetes, 69(9), 1903-1916 (2020-06-27)
Circulating branched-chain amino acids (BCAAs) associate with insulin resistance and type 2 diabetes. 3-Hydroxyisobutyrate (3-HIB) is a catabolic intermediate of the BCAA valine. In this study, we show that in a cohort of 4,942 men and women, circulating 3-HIB is
JCI insight, 4(18) (2019-09-20)
Age is a well-established risk factor for impaired bone fracture healing. Here, we identify a role for apolipoprotein E (ApoE) in age-associated impairment of bone fracture healing and osteoblast differentiation, and we investigate the mechanism by which ApoE alters these
Archives of toxicology, 94(9), 3087-3103 (2020-07-20)
Triphenyl phosphate (TPhP) is an environmental PPARγ ligand, and growing evidence suggests that it is a metabolic disruptor. We have shown previously that the structurally similar ligand, tributyltin, does not induce brite adipocyte gene expression. Here, using in vivo and
Cell metabolism, 33(5), 1001-1012 (2021-03-11)
Understanding the mechanisms underlying how T cells become dysfunctional in a tumor microenvironment (TME) will greatly benefit cancer immunotherapy. We found that increased CD36 expression in tumor-infiltrating CD8+ T cells, which was induced by TME cholesterol, was associated with tumor progression and