おすすめの製品
使用法
sufficient for 40 extractions
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
sample preservation
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
関連疾患
cancer
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
The Folch method has been conventionally used to extract lipids containing fatty acids from biological samples, using chloroform, methanol, and water to separate lipids from aqueous-soluble compounds. In this procedure, lipids are retained in the lower chloroform layer; whereas, aqueous-soluble compounds are retained in the upper methanol-water layer. The sample is then centrifuged to achieve uniform separation and the bottom chloroform layer is transferred with a pipette to a new test tube.
アプリケーション
適合性
原理
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product reduces solvent waste over traditional methods. Find details here.
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック