製品名
Mouse Leptin ELISA, This Mouse Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
品質水準
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 87-100%
linearity: 100-111%
sensitivity: 0.05 ng/mL
standard curve range: 0.2-30 ng/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials