Merck
MAK126
Sigma-Aldrich
ビリルビンアッセイキット
sufficient for 180 colorimetric tests
別名:
ヘマトイディンアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 180 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
hematological disorder; gastrointestinal diseases
保管温度
2-8°C
詳細
ビリルビン(別名ヘマトイディン)は肝臓内でのヘム異化作用による分解生成物です。ビリルビンは、非溶解性の非抱合型(間接ビリルビン)または溶解性のグルクロニド抱合型(直接ビリルビン)として血液系を循環します。抱合型ビリルビンは肝臓の毛細胆管から胆嚢へと移動し、そこで、消化活動中の小腸へと分泌されます。高レベルのビリルビンは黄疸の発生原因となることに加えて、他の多数の肝臓疾患、血液疾患、胆管閉塞などの存在を示唆します。
アプリケーション
ビリルビンアッセイキットは、サンプル中の全ビリルビン濃度の測定に使用されています。
特徴および利点
ハイスループット処理システムに適合します。キュベット使用に適応可能です。
適合性
血清、血漿サンプル中の全ビリルビンおよび抱合型ビリルビンの検出に適しています。
原理
このアッセイ(Jendrassik-Grof法を適用)は、ビリルビンとジアゾ化スルファニル酸との反応によって生ずる呈色生成物を比色測定(@530 nm)することによってサンプル中のビリルビン存在量を評価します。このアッセイキットは全ビリルビンと抱合型ビリルビンの両方を測定します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Bin Dong et al.
Journal of lipid research, 58(2), 350-363 (2016-12-13)
The farnesoid X receptor (FXR) plays critical roles in plasma cholesterol metabolism, in particular HDL-cholesterol (HDL-C) homeostasis. Obeticholic acid (OCA) is a FXR agonist being developed for treating various chronic liver diseases. Previous studies reported inconsistent effects of OCA on
Zhi-Ming Ding et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 410-410 (2018-05-17)
Understanding of the temporal changes of hepatic lesions in the progression and regression of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is vital to elucidation of the pathogenesis of NASH, and critical to the development of a strategy for NASH pharmacotherapy. There are challenges
Kimberly J Jasmer et al.
Pigment cell & melanoma research, 33(6), 850-868 (2020-06-20)
Biosynthesis and degradation of heme, an iron-bound protoporphyrin molecule utilized by a wide variety of metabolic processes, are tightly regulated. Two closely related enzymes, heme oxygenase 1 (HMOX1) and heme oxygenase 2 (HMOX2), degrade free heme to produce carbon monoxide
Progression and regression of hepatic lesions in a mouse model of NASH induced by dietary intervention and its implications in pharmacotherapy.
Ding ZM, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 410-410 (2018)
Morgane M Thibaut et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 12(1), 70-90 (2020-12-23)
Cancer cachexia is a debilitating metabolic syndrome contributing to cancer death. Organs other than the muscle may contribute to the pathogenesis of cancer cachexia. This work explores new mechanisms underlying hepatic alterations in cancer cachexia. We used transcriptomics to reveal