Merck
L5006
Sigma-Aldrich
ロイシンアミノペプチダーゼ、ミクロソーム由来 ブタ腎臓由来
Type IV-S, ammonium sulfate suspension, 10-40 units/mg protein (Bradford)
別名:
LAP, アミノペプチダーゼ M, アミノペプチダーゼM, アミノペプチダーゼN, カテプシンIII, ロイシンアミドアミノペプチダーゼ, ロイシンアミノペプチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type IV-S
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
10-40 units/mg protein (Bradford)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロイシンアミノペプチダーゼは金属プロテアーゼファミリーに属します。
アプリケーション
ブタ腎臓由来のミクロソームロイシンアミノペプチダーゼは、げっ歯類脳C5からのネプリライシン(NEP)の分離およびペプチド消化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ロイシンアミノペプチダーゼは、広範な基質特異性を有します。ペプチドをプロリン残基にまで加水分解し、プロリンをさらに分解することはありません。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.2、37°C、1分間で、1.0 μmolのL-ロイシン-p-ニトロアニリドを加水分解してL-ロイシンとp-ニトロアニリンとする酵素量です(25°Cでは、37°Cでの活性の約40%です)。L-ロイシンp-ニトロアニリドを基質として用いた場合の活性は、L-ロイシンアミドを基質とした場合の2~5倍です。
物理的形状
3.5 M (NH4)2SO4溶液中に分散させた懸濁液(pH 7.7, 10 mM MgCl2含有)
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5006-50UN:
L5006-25UN:
L5006-VAR:
L5006PROC:
L5006-CP:
L5006-BULK:
L5006-10UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The most potent organophosphorus inhibitors of leucine aminopeptidase. Structure-based design, chemistry, and activity
Grembecka J, et al.
Journal of medicinal chemistry, 46(13), 2641-2655 (2003)
Rossella Galati et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 58(7-8), 558-561 (2003-08-27)
The ability of synthetic protein fragments to survive the degradative action of aminopeptidases and serum proteolytic enzymes can be remarkably enhanced by slight modifications at their N-terminal alpha-amino group. This can be achieved by addition of beta-alanine or amino acids
Sylvain Debieu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(12), 2575-2584 (2017-03-08)
We report a reaction-based strategy for the fluorogenic detection of protease activity. Based on the "covalent-assembly" probe design principle recently put forward by the Yang group for detection of Sarin related threats (J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 6594-6597), we
Intestinal digestive resistance of immunodominant gliadin peptides
Hausch F, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 283(4), G996-G1003 (2002)
Biochemical identification of the neutral endopeptidase family member responsible for the catabolism of amyloid beta peptide in the brain
Takaki Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 128(6), 897-902 (2000)
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法