品質水準
使用法
kit sufficient for 500 tests
包装
pkg of 1 kit
保管条件
dry at room temperature
テクニック
protein quantification: suitable
λmax
490 nm
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 乳酸脱水素酵素(LDH)を定量する目的でヒト臍静脈内皮細胞(HUVEC)およびヒト心筋細胞(HCM)における乳酸脱水素酵素の放出を検出するため。
- MDA-MB-231細胞の乳酸脱水素酵素漏出活性を測定するため。
- RAW 264.7細胞におけるLDH活性を調べるため、またヒト細胞株におけるLDH細胞毒性アッセイで使用。
- 生細胞の分光光度測定のため。波長490 nmにおいて、変化した色素の吸光度を測定。
生物化学的/生理学的作用
。
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.