Merck
CYTODET-RO
Roche
細胞毒性検出キットPLUS(LDH)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001), sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001), kit of 1 (4 components), suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.55
形状
liquid
品質水準
使用法
sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001)
包装
kit of 1 (4 components)
メーカー/製品名
Roche
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
protein quantification: suitable
λmax
490-492 nm
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
傷害を受けた細胞の細胞質から上清に放出される乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)活性の測定に基づく、細胞死および細胞溶解の高スループット定量化に適した非放射性比色アッセイです。細胞毒性検出キットPLUS(LDH)は均質なフォーマットで実施することができます。細胞から上清を分離するための移し換えと遠心分離のステップを必要としません。規定されたアッセイ条件で呈色反応を停止させることができます。
アプリケーション
  • 細胞毒性検出キットPLUS(LDH)は、細胞毒性/細胞溶解を定量化する、迅速、高感度、簡素な方法です。傷害を受けた細胞から放出されるLDH活性を96ウェルまたは384ウェルプレート・フォーマットを用いて測定します。このキットは、細胞膜が損傷したさまざまなin vitro細胞系に使用することができます。例えば:細胞媒介性細胞毒性の検出および定量。
  • 媒介物誘導性細胞溶解の測定。
  • 環境研究および医学研究、ならびに食品産業、化粧品産業、医薬品産業における、化合物の細胞毒性能の測定。
  • バイオリアクター内の細胞死の測定。
本アッセイは、傷害を受けた細胞から放出されるLDH活性を測定します。96ウェルプレートで実施されます。
特徴および利点
  • 広い適用範囲:本アッセイは多種類のin vitro細胞系で細胞膜に受けた傷害の程度を測定できます。
  • 安全:本アッセイは放射性同位元素を使用しません。
  • 正確:アッセイ結果は溶解した細胞数と強く相関します。
  • 高感度:本アッセイは細胞数が少なくても検出可能です。
  • 迅速:アッセイ結果はマルチウェルELISAリーダーで測定可能なので、多数の試料の同時処理が可能です。
  • 便利:本アッセイは前標識ステップを必要としません。
包装
1キットに4構成要素が含まれています
  • 04744926001(4構成要素を含む1キット)
  • 04744934001(4構成要素を含む1キット)
調製ノート
使用溶液:触媒:
凍結乾燥物を1 mlの再蒸留水に10分間溶解した後、十分に混合します。
反応混合物:
100検体用:使用直前に、250 μlの復元された触媒と11.25 mlの色素溶液を混合します
400検体用:使用直前に、復元された触媒の全量(1 ml)と色素溶液の全量(45 ml)を十分に混合します。
注:「色素溶液」?中に沈殿物が生じたときは、ボトルを少なくとも1時間、37°Cで振とうしてください。残った沈殿物は性能に影響を及ぼしません。
注:沈殿物は製品を凍結する間に形成されたものです。凍結と融解を繰り返すことは避けてください。
注意:使用直前に調製してください。反応混合物を保存しないでください。
保管条件(使用溶液):凍結乾燥物は、2~8°Cで安定です。
復元された触媒液、色素溶液、溶解液、および停止液は、以下の期間であれば安定です。
  • 2~8°Cで保管すれば4週間
  • 15~25°Cであれば2日間
  • 長期保管(最大3カ月)するためには、ボトルを-15~-25°Cで保管してください。
  • 各溶液は、3回までなら凍結と融解を繰り返しても性能が著しく低下することはありません。色素溶液に沈殿物が生じたときは、ボトルを少なくとも1時間、37°Cで振とうしてください。残った沈殿物は性能に影響を及ぼしません。製品を凍結する間に沈殿物が生じる可能性があるので、凍結と融解を繰り返すことは避けてください。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
  • Lysis Solution
  • Stop Solution
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuchen Cai et al.
International journal of molecular medicine, 31(4), 904-912 (2013-02-22)
Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine protein kinase and a key element in the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B (Akt) signaling pathway. Moreover, it is a negative regulator of autophagy and acts as a central regulator in cell
Xiang Jun Zeng et al.
Peptides, 30(6), 1144-1152 (2009-05-26)
Apelin, the endogenous ligand of the G protein-coupled APJ receptor, is a peptide mediator with emerging regulatory actions in the heart. We aimed to determine whether the endogenous apelin/APJ system is an intrinsic protective pathway in ischemic/reperfusion injury. A Langendorff
Mariana Malvicini et al.
Oncoimmunology, 1(7), 1038-1047 (2012-11-22)
The use of conventional cytotoxic agents at metronomic schedules, alone or in combination with targeted agents or immunotherapy, is being explored as a promising anticancer strategy. We previously reported a potent antitumor effect of a single low-dose cyclophosphamide and interleukin-12
Nithya Subramanian et al.
Nucleic acid therapeutics, 25(1), 47-52 (2014-12-17)
The miR-17∼92. or oncomiR-1, cluster encodes oncogenic microRNAs (miRNAs), and it also promotes retinoblastoma (RB) tumor formation. Antagomir and miRNA mimics based approaches are widely tried against oncogenic and tumor suppressive miRNAs. Other methods for targeting cancer related miRNAs are
Haibin Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 297(2), 100537-100537 (2021-03-17)
The present study aimed to explore specific mechanisms involved in mediating the neuroprotective effects of Smad ubiquitination regulatory factor 2 (Smurf2) in cerebral ischemic injury. A middle cerebral artery occlusion (MCAO) mouse model and an oxygen-glucose deprivation (OGD)-treated neuron model
資料
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.