Merck
MAK529
Sigma-Aldrich
LDH Cytotoxicity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
LDH-Cytotoxicity Test Kit II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
関連疾患
hematological disorder; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Lactate dehydrogenase (LDH) is an oxidoreductase which catalyzes the interconversion of lactate and pyruvate. Cytotoxic compounds often compromise cell membrane integrity by inducing apoptosis or necrosis. LDH is a stable cytosolic enzyme, that upon membrane damage, is released into the cellular environment. Therefore, LDH is often measured to evaluate the presence of tissue or cell damage.
特徴および利点
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for the rapid quantitative determination of cytotoxicity based on lactate dehydrogenase released into cell culture medium, and for the evaluation of toxic compounds, toxins, detergents, environmental pollutants and physical treatment on cell lysis.
原理
The LDH Cytotoxicity Assay Kit is a simple and robust method to assess cytotoxic effects on cells by measuring the activity of LDH in cell culture supernatant. The assay is based on the reduction of a tetrazolium salt to a formazan dye.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)