Merck
11644793001
Roche
細胞毒性検出キット(LDH)
suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection, sufficient for ≤2,000 tests
別名:
LDH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
sufficient for ≤2,000 tests
品質水準
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Roche
テクニック
protein quantification: suitable
λmax
490 nm
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
[51Cr] および [3H]-チミジンのリリースアッセイに代わる非放射活性定量法
損傷細胞のサイトゾルから上清中に放出された乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)活性の測定に基づく、細胞死および細胞溶解の比色定量法。
アプリケーション
細胞毒性検出キット(LDH)は、損傷した細胞から遊離されたLDH活性を測定することで、細胞毒性および細胞溶解を、96ウェルプレート上で迅速かつ簡便に定量する方法です。そのため、本キットは、細胞膜が損傷した際の、多くの異なるin vitro細胞システムに使用できます。例:
  • 細胞を介した細胞毒性の検出および定量
  • メディエーターによる細胞溶解の測定
  • 環境および医学研究、ならびに食品、化粧品、および医薬品産業における、化合物の細胞毒性評価
  • バイオリアクターにおける細胞死の測定
  • 骨細胞増殖のための、骨組織エンジニアリングに使用される、様々な足場の生物適合性評価
包装
1つのキットには2のコンポーネントが含まれています。
調製ノート
使用液:バイアル1触媒:
凍結乾燥物を1 mLの再蒸留水に10分間溶解し、十分に混合してください。
バイアル2色素溶液:
溶液をそのまま使用できます。
反応混合物
100テスト用:使用直前に、250 μLのバイアル1を11.25 mLのバイアル2と混合します。
400テスト用:使用直前に、全量の触媒(1 mL)を全量
の色素溶液(45 mL)に加え、よく混合してください。
注意:反応混合液は保管せず、使用直前に調製してください。
保管条件(使用液):2~8°C
凍結乾燥物は2~8°Cで安定です。
再溶解した触媒溶液は、2~8°Cで4週間安定です。
色素溶液は、融解後、2~8°Cで数週間安定です。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sabine Sewing et al.
PloS one, 11(7), e0159431-e0159431 (2016-07-22)
Single stranded oligonucleotides (SSO) represent a novel therapeutic modality that opens new space to address previously undruggable targets. In spite of their proven efficacy, the development of promising SSO drug candidates has been limited by reported cases of SSO-associated hepatotoxicity.
Guo-qian He et al.
Molecular brain, 8, 88-88 (2015-12-25)
Growth arrest and DNA-damage inducible protein 45 beta (Gadd45b) is serving as a neuronal activity sensor. Brain ischemia induces the expression of Gadd45b, which stimulates recovery after stroke and may play a protective role in cerebral ischemia. However, little is
Volker Gassling et al.
Clinical oral implants research, 24(3), 320-328 (2011-11-19)
The loss of jaw bone caused by different kinds of pathologies leads to dysfunction and reduced quality of life in affected patients. Thus, the pivotal goal in bone tissue engineering is to reconstruct these defects. The essential precondition for new
Mélanie Morin-Brureau et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(29), 10677-10688 (2011-07-22)
Recent studies suggest that blood-brain barrier (BBB) permeability contributes to epileptogenesis in symptomatic epilepsies. We have previously described angiogenesis, aberrant vascularization, and BBB alteration in drug-refractory temporal lobe epilepsy. Here, we investigated the role of vascular endothelial growth factor (VEGF)
Patrick H Warnke et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 15(2), 115-124 (2008-12-17)
Selective laser melting (SLM), a method used in the nuclear, space, and racing industries, allows the creation of customized titanium alloy scaffolds with highly defined external shape and internal structure using rapid prototyping as supporting external structures within which bone
資料
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
関連コンテンツ
Cytotoxicity Detection Kit (LDH) Protocol & Troubleshooting