テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI Key
SSZWWUDQMAHNAQ-UXXIZXEISA-N
詳細
アプリケーション
- 液液抽出(LLE)およびガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)による、種々の食品サンプル中の3-モノクロロ-1,2-プロパンジオールおよび1,3-ジクロロ-2-プロパノールの定量
- フェニルボロン酸(PBA)で誘導体化後にガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析(GC-MS/MS)による、魚油サンプル中の3-モノクロロプロパンジオールとグリシジルエステル誘導体の同時分析
- Caco-2細胞中の3-モノクロロプロパン-1,2-ジオールを測定する超高速液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデムトリプル四重極質量分析(UHPLC-ESI-MS/MS)法の開発と検証
- 自動サンプル調製手順とGC-MS/MSによる、エクストラバージンオリーブオイルサンプル10点およびひまわり油サンプル1点中の3-および2-モノクロロプロパンジオールエステルの推定
- GC-MS法による、食用油脂中の総3-MCPD濃度の定量。
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32401-BULK:
32401-25MG:4548173334561
32401-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック