Merck
556645
Sigma-Aldrich
N-ヘプタフルオロブチリルイミダゾール
97%
別名:
1-(パーフルオロブチリル)-イミダゾール, NSC 151966
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3F7N2O
CAS番号:
分子量:
264.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
密度
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
InChI Key
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保管中に沈殿を生成したり色調が暗くなることがありますが、性能には影響しません。
アプリケーション
N-ヘプタフルオロブチリルイミダゾルは、以下の化合物のガス液体クロマトグラフィー(GLC)分析において誘導体試薬として使用されています:
  • 小麦のデオキシニバレノール
  • ヒト血清中の抗生物質(ゲンタマイシン、トブラマイシン、ネチルマイシン、アミカシン)
  • メラトニン
  • ヘプタフルオロブチリル化合物(インドールアルキルアミンのアシル化により調製)
  • モルヒネ、コデイン、ナロルフィンのアシル化生成物
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
556645-5G:
556645-50G:
556645-1G:
556645-VAR:
556645-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Identification and separation of indolealkylamines by gas-liquid chromatographic analysis of their heptafluorobutyryl derivatives"
Beningtom F, et al.
Journal of Chromatography A, 106(2), 435-443 (1975)
A gas-liquid chromatographic assay of melatonin and indoleamines using heptafluorobutyryl derivatives.
P H Degen et al.
Analytical biochemistry, 45(2), 634-644 (1972-02-01)
"Determination of opiates in biological samples by glass capillary gas chromatography with electron-capture detection"
Edlund OP
Journal of Chromatography A, 206(1), 109-116 (1981)
J W Mayhew et al.
Journal of chromatography, 151(2), 133-146 (1978-04-11)
A gas-liquid chromatographic (GLC) method is presented for the rapid analysis of gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin from human serum. This procedure may have application to all aminoglycoside drugs. The three isomers of gentamicin are resolved as two bands, while
Y Luo et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 667(2), 344-348 (1995-05-19)
A method for the monitoring of dihydroetorphine hydrochloride, a powerful anaesthetic and analgesic drug, in biological fluids was developed, involving GC-MS with multiple selected-ion monitoring. Dihydroetorphine was extracted from human blood and urine with dichloromethane and then derivatized with N-heptafluorobutyrylimidazole