Merck
16761
Supelco
2-Chloro-1,3-propanediol
analytical standard
別名:
2-MCPD, 2-Monochloro-propanediol, Glycerol β-chlorohydrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7ClO2
CAS番号:
分子量:
110.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
InChI Key
DYPJJAAKPQKWTM-UHFFFAOYSA-N
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
16761-25MG:
16761-BULK:
16761-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)