Merck
Y0000731
4-ビフェニル酢酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-Biphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
felbinac
メーカー/製品名
EDQM
mp
159-160 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI Key
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Felbinac EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000731-1EA:
Y0000731:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
G Hosie et al.
European journal of rheumatology and inflammation, 14(4), 21-28 (1994-01-01)
Musculoskeletal disorders such as soft tissue injuries have traditionally been treated with oral NSAIDs, despite the significant side-effects associated with their clinical use. However, four separate multicentre, double-blind, double-dummy clinical trials have shown that the efficacy of the topical NSAID
Georges E Janssens et al.
Cell reports, 27(2), 467-480 (2019-04-11)
Aging strongly influences human morbidity and mortality. Thus, aging-preventive compounds could greatly improve our health and lifespan. Here we screened for such compounds, known as geroprotectors, employing the power of transcriptomics to predict biological age. Using age-stratified human tissue transcriptomes
Yogita Bansal et al.
Archives of pharmacal research, 37(11), 1426-1436 (2013-11-06)
Polyfunctional compounds comprise a novel class of therapeutic agents for treatment of multifactorial diseases. The present study reports a series of benzimidazole-non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) conjugates (1-10) as novel polyfunctional compounds synthesized in the presence of orthophosphoric acid. The compounds