certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Pd in hydrochloric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
関連するカテゴリー
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI 単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
ICP用のパラジウム標準品は、レーザー励起技術を組み合わせた誘導結合高周波プラズマ質量分析法(LA-ICPMS)による、様々な種類の固体の定量分析における内部標準として使用できます。
アナリシスノート
高純度Pd金属、HCl、HNO3および水で調製した、5%塩酸溶液中の1 g/L Pd(微量のHNO3を含む)。
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77091-100ML-BULK:
77091-BULK:
77091-100ML:4548173924823
77091-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of solids by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS)?II. Matching with a pressed pellet
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 46, 1819-1828 (1991)