certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Au in hydrochloric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
関連するカテゴリー
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認定されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。微量不純物に関する情報は、証明書に記載されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。微量不純物に関する情報は、証明書に記載されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アナリシスノート
高純度Au金属、HNO3、HClおよび水で調製した、5%塩酸溶液中の1 g/L Au(微量のHNO3を含む)
その他情報
当社のTraceCERT シリーズのICPおよびAASのCRM、技術情報、およびサンプル証明書の完全な製品リストについては、当社の無機物質TraceCERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
38168-BULK:
38168-VAR:
38168-100ML:4548173922560
38168-100ML-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pharmaceutics, 11(4) (2019-04-25)
Gold nanoparticles (AuNPs) are a focus of growing medical research applications due to their unique chemical, electrical and optical properties. Because of uncertain toxicity, "green" synthesis methods are emerging, using plant extracts to improve biological and environmental compatibility. Here we