Merck
37924
Supelco
チアメトキサム
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3-(2-クロロ-5-チアゾリルメチル)テトラヒドロ-5-メチル-N-ニトロ-4H-1,3,5-オキサジアジン-4-イミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10ClN5O3S
CAS番号:
分子量:
291.71
Beilstein:
8491021
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)\C1=N\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/b11-8+
InChI Key
NWWZPOKUUAIXIW-DHZHZOJOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チアメトキサムは、ネオニコチノイド系広域スペクトル浸透性殺虫剤であり、thianicotinylのサブクラスに属します。アセチルコリンニコチン性受容体への作用により、アブラムシ、コナジラミ、およびイナゴなど吸汁性害虫の成長を抑制する用途が見いだせます。
詳細については、こちらをご確認ください: ネオニコチノイド
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
37924-BULK-R:
37924-100MG-R:
37924-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Dara A Stanley et al.
Scientific reports, 7(1), 8005-8005 (2017-08-16)
Neonicotinoid pesticides are used in agriculture to reduce damage from crop pests. However, beneficial insects such as bees can come into contact with these pesticides when foraging in treated areas, with potential consequences for bee declines and pollination service delivery.
Characterization of nicotinic acetylcholine receptors from the insects Aphis craccivora, Myzus persicae, and Locusta migratoria by radioligand binding assays: relation to thiamethoxam action
Wiesner P and Kayser H
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 14, 221-230 (2000)
Nourddine Ajermoun et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(9), 4407-4413 (2019-03-13)
Thiamethoxam (3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine) belongs to a relatively new class of insecticides known as neonicotinoids, which can block irreversibly nicotinic acetylcholine receptors of the nervous system of insects. Its determination at trace levels is an acute analytical problem. Therefore, chromatography, spectroscopy, and
P Maienfisch et al.
Pest management science, 57(10), 906-913 (2001-11-07)
Thiamethoxam is the first commercial neonicotinoid insecticide from the thianicotinyl subclass. It was discovered in the course of our optimisation program on neonicotinoids started in 1985. Novel variations of the nitroimino-heterocycle of imidacloprid led to 4-nitroimino-1,3,5-oxadiazinanes exhibiting high insecticidal activity.
P R Whitehorn et al.
Scientific reports, 7(1), 15562-15562 (2017-11-16)
Neonicotinoid pesticides have been linked to global declines of beneficial insects such as bumblebees. Exposure to trace levels of these chemicals causes sub-lethal effects, such as reduced learning and foraging efficiency. Complex behaviours may be particularly vulnerable to the neurotoxic
プロトコル
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
植物保護剤に使用して有害な昆虫を駆除する活性物質である、ネオニコチノイド類の詳細をご覧ください。
欧州連合は、屋外の農作物に使用するとミツバチを危険にさらすと考えられることから、3種類のネオニコチノイド殺虫剤の使用禁止を2018年4月27日(金)に決定しました。このアプリケーションでは、タンポポの花から採ったこれらの禁止化合物とその他の化合物をQuEChERS法とLC-MS法で分析した例を示します。
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.