certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02733N-BULK:
02733-VAR:
02733-250ML:4548174014745
02733-BULK:
02733-250ML-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.