安全性情報
42242
Supelco
Nickel Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Ni in nitric acid (nominal concentration)
別名:
Nickel Calibration Solution for AAS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Ni in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
Nickel is an excellent ductile and tough element, which in combination with its alloys can be used for chemical processing, power generation, pollution control and aerospace industries.
アナリシスノート
Niの2%硝酸溶液
(1000 mg/L。高純度金属Ni、HNO3)、および水)を含有)。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42242N-BULK:
42242-VAR:
42242-250ML-BULK:
42242-BULK:
42242-250ML:4548173960067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elements of Metallurgy and Engineering Alloys (2008)