Merck
33034
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
アッセイ
99.7-100.5% (oxidimetric)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +20.5 to +21.5°, c = 10% in H2O
テクニック
IR spectroscopy: suitable
不純物
related substances, in accordance (HPLC)
≤0.001% heavy metals (by ICP-OES)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
2.1-2.6 (20 °C, 5%)
mp
190-192 °C ((decomp)) (lit.)
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 176 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
passes test for identity (IR)
アプリケーション
cell analysis
官能基
ester
hydroxyl
ketone
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アスコルビン酸またはビタミンCは、さまざまな食料品に含まれる水溶性ビタミンです。ビタミンCのメリットには、免疫系不全、心血管疾患、色素過剰症に対する防御、皮膚の保護、老化防止、鉄の吸収、および赤血球産生などがあります。また、コラーゲン、L-カルニチン、および神経伝達物質の生合成にも有用です。
アプリケーション
L-アスコルビン酸は、グリコアルブミン(GA)酵素アッセイにおける分析干渉物質として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33034-6X25G:
33034-25G:
33034-6X100G:
33034-1.5KG:
33034-6X1KG:
33034-25KG:
33034-100G:
33034-BULK:
33034-6X250G:
33034-250G:
33034-VAR:
33034-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vitamin C: One compound, several uses. Advances for delivery, efficiency and stability
Testa R, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 1(2), 162-171 (2016)
T R Tickner et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 85(2), 125-129 (1978-04-17)
A new colorimetric method for the assay of biliverdin in biological fluids is described. The method, based upon the reaction of biliverdin with barbituric acid, offers improved sensitivity and selectivity when compared to direct spectrophotometric measurements. Using this method biliverdinaemia
Total phenols, ascorbic acid, β-carotene and lycopene in Portuguese wild edible mushrooms and their antioxidant activities.
Barros L, et al.
Food Chemistry, 103(2), 413-419 (2007)
A family of mammalian NaI[plus]I-dependent L-ascorbic acid transporters.
Tsukaguchi H, et al.
Nature, 673(1), 70-75 (1999)
Vitamin C: One compound, several uses. Advances for delivery, efficiency and stability
Carita AC, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 31(2), 102117-102117 (2019)