由来生物
synthetic
品質水準
グレード
reagent grade
アッセイ
≥98% ( with iodine, titration)
フォーム
crystalline
テクニック
HPLC: suitable
cell culture | stem cell: suitable
色
white to slightly yellow
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 骨由来間葉系幹細胞(BMSC)培養のための軟骨形成培地成分(149)
- 高速液体クロマトグラフィーシステム(HPLC)の標準物質(150)
- ヒト胃癌GES-1およびAGS細胞に対する効果の検査(151)
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7506-100MG-IR:
A7506-500G:
A7506-VAR:
A7506-200MG:
A7506-100G:
A7506-BULK:
A7506-VAR-IR:
A7506-1KG:
A7506-25G:
A7506-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)