Merck
Y0000039
(+)-L-アスコルビン酸ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
L(+)-アスコルビン酸 ナトリウム塩, ビタミンC ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NaO6
CAS番号:
分子量:
198.11
Beilstein:
3767246
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
sodium ascorbate
形状
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI Key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium ascorbate may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by liquid chromatography.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
Y0000039:
Y0000039-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium ascorbate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6997-6998 (2019)
, Book author=
Handbook of Pharmaceutical Excipients (2009)
Marina A Kozuleva et al.
FEBS letters, 588(23), 4364-4368 (2014-10-15)
O2 reduction was investigated in photosystem I (PSI) complexes isolated from cyanobacteria Synechocystis sp. PCC 6803 wild type (WT) and menB mutant strain, which is unable to synthesize phylloquinone and contains plastoquinone at the quinone-binding site A1. PSI complexes from
Aleksander Hinek et al.
Journal of dermatological science, 75(3), 173-182 (2014-07-13)
Vitamin C (L-ascorbic acid), a known enhancer of collagen deposition, has also been identified as an inhibitor of elastogenesis. Present studies explored whether and how the L-ascorbic acid derivative (+) sodium L-ascorbate (SA) would affect production of collagen and elastic
Curt T Dellavalle et al.
International journal of cancer, 134(12), 2917-2926 (2013-11-19)
Nitrate and nitrite are precursors of endogenously formed N-nitroso compounds (NOC), known animal carcinogens. Nitrosation reactions forming NOCs can be inhibited by vitamin C and other antioxidants. We prospectively investigated the association between dietary nitrate and nitrite intake and risk