About This Item
化学式:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
448.61
Beilstein:
6881659
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
365718-50G:
365718-BULK:
365718-VAR:
365718-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)