Merck
136115
Sigma-Aldrich
チオコレステロール
別名:
5-コレステン-3β-チオール, コレステリルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46S
CAS番号:
分子量:
402.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
光学活性
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
mp
97-99 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QGVQZRDQPDLHHV-DPAQBDIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオコレステロールは、ヒドロキシル基がチオール基に置換されていることを除いて、コレステロールと同じ脂質です。
アプリケーション
チオコレステロールは、生物学的架橋反応及び膜についての研究で使用されています。
HPMAモノラクタートおよびHPMAジラクタートモノマーをラジカル重合により共重合体とする際の連鎖移動剤(CTA)としても使用できます。[HPMA=N-(2-ヒドロキシプロピル)メタクリルアミド]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
136115-250MG:
136115-1G:
136115-BULK:
136115-50MG:
136115-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
IRCS Med. Sci., 13, 68-68 (1985)
Avinash Bajaj et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2533-2540 (2008-04-02)
A structure-activity investigation was undertaken to see the effect of the nature of the spacer on the gene transfection efficacies of thiocholesterol-derived cationic gemini lipids possessing disulfide linkage between the cationic headgroup and the thiocholesterol moiety. Three gemini cationic lipids
E A Dawidowicz et al.
Biochimica et biophysica acta, 644(2), 373-375 (1981-06-22)
Cholesterol is a major component of biological membranes, yet there is very little information concerning its distribution across the membrane. Recent experiments in our laboratory, using cholesterol oxidase, have demonstrated that cholesterol can undergo a rapid transbilayer movement in lecithin-cholesterol
Temperature-sensitive poly (N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide mono/dilactate)-coated liposomes for triggered contents release
Paasonen L, et al
Bioconjugate Chemistry, 18(6), 2131-2136 (2007)
G Zhou et al.
Biochimica et biophysica acta, 1258(2), 101-106 (1995-09-14)
Lecithin:cholesterol acyltransferase (LCAT) is a plasma enzyme which catalyses cholesteryl ester formation from lecithin and cholesterol present in the surface of plasma lipoproteins. Sterol fatty acid acceptors have previously been shown to require the presence of a trans conformation of