グレード
for fluorescence
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
溶解性
hot water: 50 mg/mL, green
λmax
465-475 nm
蛍光検出
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10419-INTR:
10419-25G:
10419-BULK:
10419-VAR:
10419-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)