Merck
322123
Sigma-Aldrich
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid)
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups.
別名:
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid), DTNB, Ellman’s Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8N2O8S2
CAS番号:
分子量:
396.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
yellow
溶解性
ethanol: 8 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Sulfhydryl reagent used to characterize reacting SH groups. Useful in photometric determination of thiols.
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups. Useful in photometric determination of thiols.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
Useful in photometric determination of thiols
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
調製ノート
May require gentle heating for complete solubilization.
その他情報
Ellman, G.L., et al. 1961. Biochem. Pharmacol.7, 88.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
322123-5GM:
322123-GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.