Merck
A7431
Sigma-Aldrich
アガロース
BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (marine)
品質水準
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
EEO
≤0.13
mp
≤90 °C
転移温度
gel point 32.5-38 °C (4% gel)
ゲル強度
≥1200 g/cm2 (4% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.15%
その他の活性
DNase, RNase, NICKase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特に小さい(1kb以下)PCR産物、DNA、RNAの分離のために強くて柔軟性のあるゲル作成用に調製されています。ゲル強度が高いので操作が簡単です。10-1500 bpのDNAフラグメントの鮮明な解像度が得られます。
アナリシスノート
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7431-25G:
A7431-BULK:
A7431-10G:
A7431-100G:
A7431-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Millipore
Millipore
1.16802
Agarose
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
Gianluca Vadalà et al.
Spine, 38(6), E319-E324 (2013-01-18)
Descriptive anatomical study on ovine and human cadaveric lumbar spinal segments. To describe the alternative transpedicular approach to deliver therapeutic agents into intervertebral disc (IVD). The present delivery approach of therapeutic agents (growth factors/cells/hydrogels) within the IVD is through injection
Tobias K H Müller et al.
Journal of chromatography. A, 1285, 97-109 (2013-03-14)
An integrated approach to temperature-controlled chromatography, involving copolymer modified agarose adsorbents and a novel travelling cooling zone reactor (TCZR) arrangement, is described. Sepharose CL6B was transformed into a thermoresponsive cation exchange adsorbent (thermoCEX) in four synthetic steps: (i) epichlorohydrin activation;
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the