Merck
P8169
Sigma-Aldrich
Phytagel
suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
別名:
ジェランガム, アガー代用ゲル化剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
NACRES:
NA.72
製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
典型的な使用濃度:植物組織培養培地で1.5~2.5 g/L;微生物培養培地で最大10 g/L。Phytagel は、ゲル化発生に陽イオン(特に二価)の存在を要します。ほとんどの植物組織培養培地に含まれるカルシウムおよびマグネシウムの濃度は、通常ではゲル化開始に十分です。低塩培地製剤、特に微生物学的用途で使用される製剤では、追加のカルシウム塩もしくはマグネシウム塩(例えばCaCl2、MgSO4)、または高濃度のPhytagelの補充が必要になる場合があります。
アプリケーション
Phytagelは、以下の目的で使用されています:
  • Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)の根茎アッセイ用培地の固化に
  • Agrobacterium培養用のSolid Paulの培地の成分として
  • Ilex dumosa(モチノキ)組織培養における根茎誘発培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
Phytagelは、植物組織培養用のアガーおよびその他のゲル化剤の代用を目的としています。Phytagelは、バナナの苗木のマイクロプロパゲーションにおいて、組織培養グレードのアガーの優れた代替品であることが示されています。
その他情報
細菌発酵で生成した寒天代替品で、グルクロン酸、ラムノ-ス、グルコ-スで構成されています。Phytagelは、微生物汚染の検出に有用な、無色透明で高強度のゲルを形成します。
再構成
凝塊形成防止のため、高速攪拌中の培地にゆっくり添加後、加熱してください。
法的情報
Phytagel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8169-100G:
P8169-VAR:
P8169-1KG:
P8169-500G:
P8169-5KG:
P8169-250G:
P8169-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cytoskeletal dynamics in interphase, mitosis and cytokinesis analysed through Agrobacterium-mediated transient transformation of tobacco BY-2 cells
Buschmann H, et al.
The New phytologist, 190(1), 258-267 (2011)
Abhishek Bhaskaran et al.
Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, 19(5), 874-880 (2016-05-22)
Longer procedural time is associated with complications in radiofrequency atrial fibrillation ablation. We sought to reduce ablation time and thereby potentially reduce complications. The aim was to compare the dimensions and complications of 40 W/30 s setting to that of
Micropropagation of Ilex dumosa (Aquifoliaceae) from nodal segments in a tissue culture system
Luna C, et al.
Biocell, 27(2), 205-212 (2003)
CEP genes regulate root and shoot development in response to environmental cues and are specific to seed plants
Delay C, et al.
Journal of Experimental Botany, 64(17), 5383-5394 (2013)
Christine Le Roux et al.
Applied and environmental microbiology, 75(24), 7752-7759 (2009-10-27)
In the context of an increasing utilization of the interspecific hybrid Acacia mangium x A. auriculiformis as a plantation tree in the tropical humid zone, its symbiotic characterization was carried out in comparison with that of its two parental species.
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.