Merck
M0404
Sigma-Aldrich
ムラシゲ・スクーグ基礎培地
powder, suitable for plant cell culture, with Gamborg′s vitamins
別名:
Murashige and Skoog (Gamborg改変) 基礎培地, MS基礎培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.72
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ムラシゲ・スクーグ基礎培地は以下に使用されています。
  • 苗木成長および発芽研究のために種子を発芽させる
  • 毛状クローンA. artemisiifolia(ブタクサ)T4の根培養での
  • 変態のためのNicotiana plumbaginifolia(ニコチアナプルムバギニフォリア)の懸濁培養
その他の調製法
ムラシゲとスクーグ(1962)が記述した多量および微量栄養素ならびにGamborgら(1968)が記述したビタミンを含む。
培地フォーミュレーション
数量
4.4 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
調製ノート
ムラシゲ・スクーグ培地は、粉末から再構成したり、多量栄養素、微量栄養素、ビタミン混合物などの完全なM&S培地の主成分である生成物を組み合わせて再構成したりできます。
ムラシゲ・スクーグ培地(M0404)には、Gamborgら(1968)が記述したM&S基礎培地の多量栄養素と微量栄養素が含まれています。有機肥料およびオーキシン(IAA)、サイトカイニン(キネチン)を補足して、植物組織を成長させるための完全な培地を作り出すことができます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0404-1L:
M0404-10L-LBL:
M0404-10L-PW:
M0404-1L-PW:
M0404-PROC:
M0404-1L-LBL:
M0404-BULK:
M0404-VAR:
M0404-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ken-Der Wang et al.
The Plant cell, 32(1), 166-185 (2019-11-07)
Multiple long-distance signals have been identified for pathogen-induced systemic acquired resistance, but mobile signals for symbiont-induced systemic resistance (ISR) are less well understood. We used ISR-positive and -negative mutants of maize (Zea mays) and the beneficial fungus Trichoderma virens and
Brenden Hurley et al.
PloS one, 9(12), e114921-e114921 (2014-12-17)
Pseudomonas syringae subverts plant immune signalling through injection of type III secreted effectors (T3SE) into host cells. The T3SE HopF2 can disable Arabidopsis immunity through Its ADP-ribosyltransferase activity. Proteomic analysis of HopF2 interacting proteins identified a protein complex containing ATPases
Itai Bloch et al.
Plant biotechnology journal, 19(9), 1785-1797 (2021-03-28)
The synthesis of essential amino acids in plants is pivotal for their viability and growth, and these cellular pathways are therefore targeted for the discovery of new molecules for weed control. Herein, we describe the discovery and design of small
Identification of a Golgi-localised GRIP domain protein from Arabidopsis thaliana
Gilson PR, et al.
Planta, 219(6), 1050-1056 (2004)
Statistical analysis of elicitation strategies for thiarubrine A production in hairy root cultures of Ambrosia artemisiifolia
Bhagwath SG and Hjortso MA
Journal of Biotechnology, 80(2), 159-167 (2000)