Merck
C1416
Sigma-Aldrich
Chu (N6) 基礎塩混合物
powder, suitable for plant cell culture
別名:
栄養溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.72
フォーム
powder
品質水準
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Chu (N6) 基礎塩混合物は、Chu の記述した多量養素および微量栄養素から構成されています。Chu (N6) 基礎塩混合物はChu (N6)培地の再構成に、保存液として使用できます。
Chu(N6)基礎塩混合物は以下の用途に使用されています。
  • トウモロコシ胚培養のための培地として
  • イネ接合子を培養するための接合子培地の構成要素として
  • 照射に基づく形質転換研究のためのタマネギ細胞表皮層の培地として
その他の調製法
Chu(1975、1981)が記述した多量栄養素および微量栄養素を含んでいます。
培地フォーミュレーション
数量
4.0 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1416-1L:
C1416-100L:
C1416-BULK:
C1416-50L-PW:
C1416-VAR:
C1416-1L-LBL:
C1416-50L:
C1416-10L-PW:
C1416-1L-PW:
C1416-PROC:
C1416-2X5L:
C1416-10L:
C1416-50L-LBL:
C1416-10L-LBL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Q Zhang et al.
Plant cell reports, 23(9), 587-595 (2005-02-03)
Somatic embryos directly formed at cut edges or on the surface of leaf explants, around cut ends or along side surfaces of petiole and stem explants of 'Golden Pothos' [Epipremnum aureum (Linden & Andre) Bunt.] on Murashige and Skoog (MS)
The N6 medium and its application to anther culture of cereal crops, in Plant Tissue Culture.
Chu, C.C.
Plant Tissue Culture. Proceedings of the Peking Symposium, 43-50 (1981)
P Thobunluepop et al.
Pakistan journal of biological sciences : PJBS, 12(15), 1085-1089 (2009-12-01)
Somatic embryogenesis in sweet corn has been reported by a number of workers. However, the knowledge maintaining storage life, vigor and viability of these somatic embryos are limited. A model system of synchronous somatic embryos production combined with encapsulation to
Electro-fusion of gametes and subsequent culture of zygotes in rice
Toda E, et al.
Bio-protocol, 6, e2074-e2074 (2016)
Stefan Knauss et al.
The Journal of biological chemistry, 278(26), 23936-23943 (2003-04-16)
By differential screening of a cDNA library from auxin-induced maize coleoptiles we have isolated and characterized a SAUR gene, designated ZmSAUR2, belonging to a not yet characterized subtype of the SAUR family. ZmSAUR2 encodes a 15.3-kDa protein and is specifically
資料
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.