詳細
ガンボーグB5培地は、完全培地(G5893)として購入するか、1000倍ガンボーグビタミン溶液(G1019)とガンボーグB5基礎塩類混合物(G5768)から再構成できます。ガンボーグB5培地は、Taxus globosa、Splachnum ampullaceum Hedw、Linum album、Eucalyptus camaldulensisなどの植物細胞株および組織のin vitro培養に使用できます。ガンボーグB5基礎培地は、Annona squamosaカルスの培養に使用されています。
ガンボーグB5基礎培地は、植物に対する効率的な栄養混合物です。′
アプリケーション
最少有機物含有ガンボーグB5基礎培地は、以下の用途に使用されています:
- Brassica rapaの組織培養のための液体培地の成分として
- Arabidopsis属のカルジオリピン変異体苗を培養するためのカルス誘導培地の成分として
- Arabidopsis属種子の発芽のための固体GM培地の成分として
その他の調製法
数量
3.2 gの粉末で1 Lの溶液ができる配合です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5893-VAR:
G5893-10L-PW:
G5893-10X1L:
G5893-1L-LBL:
G5893-BULK:
G5893-1L-PW:
G5893-10L:
G5893-10L-LBL:
G5893-1L:
G5893-50L:
G5893-PROC:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Experiments in Plant Tissue Culture (1985)
Frontiers in plant science, 8, 72-72 (2017-02-24)
In eukaryotes the presence of the dimeric phospholipid cardiolipin (CL) is limited to the mitochondrial membranes. It resides predominantly in the inner membrane where it interacts with components of the mitochondrial electron transfer chain. CL deficiency has previously been shown
Plant cell reports, 29(5), 485-494 (2010-03-11)
Plant cells grow as aggregates in suspension culture, but little is known about the dynamics of aggregation, and no routine methodology exists to measure aggregate size. In this study, we evaluate several different methods to characterize aggregate size in Taxus
Metabolism of polyamines in transgenic cells of carrot expressing a mouse ornithine decarboxylase cDNA
Plant Physiology, 116(1), 299-307 (1998)
Establishment of Hairy Root Cultures for the Production of Biopharmaceuticals and Optimization of Methods for Recombinant Protein Secretion in the Culture Medium
Habitation (Elmsford, N.Y.), 153-173 (2020)
資料
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.