Merck
M9274
Sigma-Aldrich
ムラシゲ・スクーグ基礎培地
suitable for plant cell culture, with sucrose and agar
別名:
MS基礎培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.72
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ムラシゲ・スクーグ基礎培地は、子葉発生のためのArabidopsis(シロイヌナズナ)トランスジェニック種子、およびカルス誘導のためのトウジンビエ(Pennisetum glaucum)、Rosmarinus officinalis L.(ローズマリー)の培養に使用されています。
その他の調製法
MurashigeとSkoog(1962)の報告によると主要栄養素、微量栄養素、ビタミン、スクロース、および寒天を含有します。
培地組成
数量
42.4 gの粉末で1 Lの溶液ができる配合です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9274-BULK:
M9274-10L-LBL:
M9274-1L-LBL:
M9274-1L-C:
M9274-1L-PW:
M9274-1L:
M9274-10L-PW:
M9274-2X5L:
M9274-VAR:
M9274-10L:
M9274-PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antoine Fort et al.
The New phytologist, 209(2), 590-599 (2015-09-24)
Heterosis is the phenomenon whereby hybrid offspring of genetically divergent parents display superior characteristics compared with their parents. Although hybridity and polyploidy can influence heterosis in hybrid plants, the differential contributions of hybridity vs polyploidy to heterosis effects remain unknown.
Striking effects of melatonin on secondary metabolites produced by callus culture of rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
Coskun Y, et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 138(1), 89-95 (2019)
Baba Ngom et al.
Plant signaling & behavior, 12(9), e1356967-e1356967 (2017-08-02)
Cytosine DNA methylation is an epigenetic regulatory system used by plants to control gene expression. Methylation pattern always changes after abiotic stresses, pathogens and pest infections or after a treatment with salicylic acid (SA). The latter is a key player
Laure Audonnet et al.
Gene expression patterns : GEP, 25-26, 1-7 (2017-04-13)
Dimethylation of histone H3 lysine 9 (H3K9me2) is a heterochromatic mark linked to DNA methylation and gene repression. Removal of H3K9me2 from gene bodies by the jmjC histone demethylase IBM1/JMJ25 inhibits DNA methylation and derepresses gene expression. In this work
P Panichayupakaranant et al.
Pharmaceutical biology, 48(11), 1192-1197 (2010-09-17)
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz (Acanthaceae) has long been used in Thai traditional medicine for treatment of tinea versicolor, ringworm, pruritic rash, and abscess. The active constituents are known as a group of naphthoquinone esters, rhinacanthins. This work focused on establishment