グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
28.93 kDa
濃度
≥10 mg/mL protein
≥800 unit/mL
不純物
≤500 pg/mg DNA (PicoGreen® assay)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNAse, RNAse, exonuclease, endonuclease, and nickase, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
法的情報
よく一緒に購入される製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0005-15ML:
SRE0005-4X250ML:
SRE0005-5ML:
SRE0005-5ML-PW:
SRE0005-5X5ML:
SRE0005-PH:
SRE0005-BULK:
SRE0005-15ML-PW:
SRE0005PROC:
SRE0005-250ML-PW:
SRE0005-250ML:
SRE0005-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.