おすすめの製品
使用法
sufficient for 350 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
RNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
溶解質を微量遠心チューブのシリカ膜に通した時、エタノールを添加するとRNAが結合します。汚染物質を洗浄除去後、RNAを50~100 µLの溶出液に溶出させます。最大150 µgの全RNAを30分未満で単離することができます。
微量のDNA汚染物質をすべて除去することが必要な場合は、さらにDNアーゼIで処理することをお勧めします。DNアーゼI消化は、オンカラムDNアーゼI消化セット(DNASE10およびDNASE70)を用いジーンエリュート バインディングカラムにRNAが結合している間に行うことができます。別法として、汚染DNAをより厳密に除去するため、RNA最終調製物を増幅グレードのDNアーゼI(AMPD1)で処理することができます。
アプリケーション
特徴および利点
- 107個の細胞または40 mgの組織からtotal RNAを精製。
- 高純度の濃縮されたtotal RNAを1 prepあたり最大150 μg精製。
- わずか100個の細胞からもRNAを回収。
- 簡単かつ効率的 : 30分で12~18サンプルを処理。
- 陰イオン交換による自然滴下より短時間で精製可能。
- レジンや磁気スラリ-などの面倒な操作が不要。
- 主要他社製品に比べキットあたりの精製量が40%多い。
その他情報
原理
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
引火点(°F)
154.4 °F
引火点(℃)
68 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
プロトコル
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.