Merck
MRN70
Sigma-Aldrich
GenElute mRNAミニプレップキット
sufficient for 70 purifications
別名:
GenElute mRNAキット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 70 purifications
品質水準
テクニック
RNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
cDNA合成、発現プロファイリングなどを行う場合、多量に存在するrRNAとtRNAを除去しmRNAを精製する必要があります。GenElute mRNAキットは、調製済みのtotal RNAや哺乳類の細胞や組織から直接、ポリアデニル化mRNAを簡便に分離することができるキットです。直接mRNAを精製するためには、SDS/プロテイナ-ゼKで消化することにより細胞や組織を破砕し、RNAをリリ-スしリボヌクレア-ゼを除きます。各キットとも、1μmのポリスチレンビ-ズに共有結合させたoligo dT30をハイブリッド形成してポリアデニル化mRNAを捕捉します。ポリスチレンビ-ズは、セルロ-ス粒子や磁気粒子のようにハイブリダイゼ-ション中に混和や振盪を行わなくても分散状態が保たれます。また、oligo(dT)ポリスチレンビ-ズでは2~3回の厳密な洗浄でoligo(dT)セルロ-スビ-ズの洗浄(通常10回以上)より、きれいなmRNAが得られます。GenElute kitsでは、mRNA-ビ-ズ複合体は微量遠心機のスピンフィルタ-中で洗浄され、10 mM Tris-HCL(pH 7.5)中にmRNAを溶出します。いずれのキットでも、精製したmRNAはノ-ザンブロット、発現アレイまたはチップハイブリダイゼ-ション、cDNA合成、ライブラリ-構築等のさまざまな用途に使用できます。
アプリケーション
GenElute mRNA Miniprep Kitは、全RNAからRNAを精製し、RNAを分離するために使用されています。
精製RNAは、ノーザン解析、逆転写およびPCR、アレイ用のラベリング、ならびにその他の一般的な用途にすぐに使用できます。
特徴および利点
  • RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離に使用される、迅速で簡便な試薬です。
  • 大量または少量の組織または細胞を良好に処理でき、多くのサンプルを同時に抽出できます。
  • total RNAを分離する最も効果的な方法の1つです。精製は新鮮な組織または細胞から始めてわずか1時間で完了します
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/mrnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Marimuthu Kumaravel et al.
Scientific reports, 10(1), 4501-4501 (2020-03-13)
Somatic embryos are comparable to their zygotic counterparts for morphological traits but are derived from somatic cells through various metabolic regulations, collectively referred as somatic embryogenesis (SE). It has been well exploited for germplasm conservation, genetic engineering, mutation breeding, for
Stephen DiGiuseppe et al.
Virology, 458-459, 93-105 (2014-06-15)
The Human papillomavirus (HPV) capsid is composed of the major and minor capsid proteins, L1 and L2, respectively. Infectious entry requires a complex series of conformational changes in both proteins that lead to uptake and allow uncoating to occur. During
Adrenal gland-dependent augmentation of plasminogen activator inhibitor-1 expression in streptozotocin-induced diabetic mice.
Oishi K
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 4(7), 1566-1574 (2006)
K Oishi et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 4(7), 1566-1574 (2006-07-15)
Diabetes is associated with an excess risk of cardiac events, and one risk factor for infarction is an elevated level of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1). To evaluate whether the glucocorticoid hormones are involved in the diabetes-induced PAI-1 production, we examined
Transcriptome-wide mapping of N(6)-methyladenosine by m(6)A-seq based on immunocapturing and massively parallel sequencing.
Dominissini D
Nature Protocols, 8(1), 176-189 (2013)
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.