Merck
DMN10
Sigma-Aldrich
GenElute ダイレクトmRNAミニプレップキット
sufficient for 10 purifications
別名:
GenElute mRNAキット, GenEluteダイレクトmRNAミニプレップキット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 10 purifications
品質水準
テクニック
RNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The GenElute Direct mRNA Miniprep kit provides a convenient format to isolate polyadenylated mRNA directly from mammalian cells and tissues. The direct mRNA isolation procedure is based on that of Badley. Up to 107 mammalian cells or 40 mg tissue are lysed and homogenized, either with the filtration columns provided or with
a mechanical homogenizer. RNase is eliminated during a 10 minute proteinase K digestion. Sodium chloride is added, and polyadenylated RNA is captured on oligo(dT) polystyrene beads during a 10 minute incubation. For further enrichment, RNA may be released from the beads into fresh lysis solution and recaptured with the original beads. After 3 washes in a spin column, purified mRNA is eluted in 100 μl of 10 mM Tris-HCl, pH 7.4.
アプリケーション
The GenElute Direct Kit mRNA kit provides convenient procedures for isolating polyadenylated mRNA from previously prepared total RNA or directly from mammalian cells and tissues.
特徴および利点
  • mRNAは10分でoligo(dT)ポリスチレンビ-ズに結合し(Fig. 1)、混和や振盪は不要です。
  • total RNAからは40分(Fig. 2)、細胞および組織からは60分(Fig. 3)でPoly (A)+ mRNAを精製します。
  • Oligo(dT)ポリスチレンビ-ズを用いているので洗浄回数を減らせます。
その他情報
哺乳動物の細胞や組織から直接mRNAを分離するキットです。
詳細はwww.sigma-aldrich.com/mrnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Elution solution 1.5 mL
  • Filtration columns with tubes 10 ea
  • Lysis solution 20 mL
  • 5 M NaCl 1.5 mL
  • Oligo(dT)-polystyrene beads .3 mL
  • Proteinase K 5 mg
  • 40% Glycerol solution .6 mL
  • Spin columns with tubes 10 ea
  • Collection tube 10 ea
すべて表示 (9)
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brahmchetna Singh et al.
Molecular cancer, 6, 82-82 (2007-12-26)
Retinoids are potent growth inhibitory and differentiating agents in a variety of cancer cell types. We have shown that retinoids induce growth arrest in all pancreatic cancer cell lines studied, regardless of their p53 and differentiation status. However, the mechanism
Abhirami Visvanathan et al.
Genes, 10(2) (2019-02-20)
Despite recent advances in N⁶-methyladenosine (m⁶A) biology, the regulation of crucial RNA processing steps by the RNA methyltransferase-like 3 (METTL3) in glioma stem-like cells (GSCs) remains obscure. An integrated analysis of m⁶A-RIP (RNA immunoprecipitation) and total RNA-Seq of METTL3-silenced GSCs
プロトコル
Method for reverse transcription of RNA into DNA. Uses a premixed reagent that contains reverse transcriptase, dNTPs, primers, RNase inhibitor and buffer. Fast generation of cDNA.