59085
3-メチルブタノール
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
別名:
3-メチル-1-ブタノール, イソアミルアルコール, イソペンチルアルコール
About This Item
RNA extraction: suitable
おすすめの製品
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
蒸発残留物質
≤0.003%
屈折率
n20/D 1.407
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
密度
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.06
SMILES記法
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59085-250ML:4548173172194
59085-BULK:
59085-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック