Merck
CHP1
Sigma-Aldrich
Imprint®クロマチン免疫沈降キット
Complete ChIP reaction in 6 hours in flexible strip well format
別名:
Chromatin Immunoprecipitation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.54
品質水準
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit provides a complete solution for Chromatin Immunoprecipitation including columns and reagents for DNA purification and an integrated protocol for ChIP DNA amplification with our GenomePlex® Whole Genome Amplification Kit (WGA2) . The flexible format allows for immunoprecipitation and purification of DNA from mammalian cells or tissue in a convenient strip-well format.
For Frequently Asked Questions about this kit, please see ChIP Troubleshooting Questions.
アプリケーション
The Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit is a flexible, rapid and complete method for investigating protein-DNA interactions by chromatin immunoprecipitation (ChIP).
  • Suitable for downstream applications
  • Individual target characterization to genome-wide profiling techniques
  • Characterization of signal transduction pathways
  • Verification of ChIp-chIP and ChIP-seq data
特徴および利点
  • 高速――プロトコールに記載の全手順が6時間以内に完了。業界最速の免疫沈降キットです。
  • 高感度――サンプルあたりわずか10,000個の細胞で実験を行うことができます。
  • 便利――ChIP用キットのなかでも工程の数は最少です。
  • 柔軟――細胞にも組織にも対応。ストリップ・ウェルフォーマットの採用によりハイスループットのアプリケーションにも便利です。
  • 無欠――DNAの精製に必要なカラムや試薬のほか、GenomePlexテクノロジーによる増幅を網羅したプロトコールが付属しています。
法的情報
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P4850Proteinase K from Tritirachium album, buffered aqueous glycerol solution, for molecular biology, ≥800 units/mLSDS
  • P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solutionSDS
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Poulomi Banerjee et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 94(12), 1397-1409 (2016-08-19)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is one of the key biological phenomena behind cancer and metastasis. Clinical studies suggest that patients undergoing metformin therapy are less predisposed to cancer but the underlying mechanism is far from clear. Given that metformin also acts
Ghazala Begum et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(4), 1694-1703 (2012-01-10)
Undernutrition during pregnancy is implicated in the programming of offspring for the development of obesity and diabetes. We hypothesized that maternal programming causes epigenetic changes in fetal hypothalamic pathways regulating metabolism. This study used sheep to examine the effect of
Thomas Palm et al.
Nucleic acids research, 41(6), 3699-3712 (2013-02-12)
Stem cell fate decisions are controlled by a molecular network in which transcription factors and miRNAs are of key importance. To systemically investigate their impact on neural stem cell (NSC) maintenance and neuronal commitment, we performed a high-throughput mRNA and
Lucie Hyrsova et al.
British journal of pharmacology, 173(10), 1703-1715 (2016-02-28)
The organic cation transporter 1 (OCT1) transports cationic drugs into hepatocytes. The high hepatic expression of OCT1 is controlled by the HNF4α and USF transcription factors. Pregnane X receptor (PXR) mediates induction of the principal xenobiotic metabolizing enzymes and transporters
Dong Young Kang et al.
International journal of oncology, 48(2), 836-842 (2015-12-10)
Breast cancer is the most common cancer in women globally. The factors that increase risk include: late age at first birth, alcohol, radiation exposure, family history of breast cancer, and postmenopausal hormone therapy. Numerous drugs are being developed to treat
プロトコル
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format