Merck
A7470
Millipore
抗c-Myc抗体-アガロース アフィニティーゲル ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗c-Myc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
agarose conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
アナライトの化学物質クラス
proteins (c-Myc)
テクニック
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
キャパシティ
≥10 nmol/mL binding capacity (c-Myc tagged fusion protein)
≥7 nmol/mL elution capacity (c-Myc tagged fusion protein)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒトc-Mycがん原遺伝子はMYCがん原遺伝子ファミリーに属しており、鳥類の白血病を誘発するいくつかのレトロウイルスで見つかったv-Myc遺伝子に対するヒト細胞での相同遺伝子です。c-Myc遺伝子は、ヒト染色体8q24.21に位置します。2つの主要なドメインは、N末端のボックス領域およびC末端のヘリックス‐ループ‐ヘリックス/ロイシンジッパーモチーフを含む塩基性領域です。
特異性
抗c-Mycは、融合タンパク質のc-Mycタグに位置するエピトープを認識します。
免疫原
ヒトp62c-Mycタンパク質の合成ペプチド。
アプリケーション
ウサギで作成した抗c-Mycアガロースアフィニティーゲル抗体は、下記の用途で使用されています:
  • クロマチン免疫沈降法(ChIP)
  • 免疫共沈降法
  • ウェスタンブロッティング法
  • 免疫蛍光法
  • 免疫沈降法
生物化学的/生理学的作用
さまざまなヒト腫瘍でc-Mycがん原遺伝子の発現上昇が認められています。血管肉腫ではMyc遺伝子座の増幅が認められ、バーキットリンパ腫ではMyc遺伝子座の転座が関与しています。 c-Mycはマスターレギュレーターであり、さまざまな代謝イベントを標的としています。ヒトc-Mycの410~419番目のアミノ酸残基に位置するエピトープ(EQKLISEEDL)は、多くの発現ベクターでタグとして広く用いられており、c-Mycタグをつけた融合タンパク質として、目的のタンパク質を発現させることができます。抗c-Mycアガロースは、細菌溶解物またはトランスフェクト細胞で発現させた、c-Mycタグをつけた融合タンパク質の精製に有用です。
物理的形状
ビ-ズアガロ-スの0.01 M PBS懸濁液(1:1 v/v, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
継続的な使用および長期の保存のためには、2℃~8℃で保存してください。凍結しないでください。
免責事項
メルクのカタログに特に記載されていない限り、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
A7470-1ML-KC:
A7470-VAR:
A7470-1ML:
A7470-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sachiko Takikawa et al.
Epigenetics, 8(12), 1268-1279 (2013-10-19)
Genomic imprinting is a common epigenetic phenomenon in mammals. Dysregulation of genomic imprinting has been implicated in a variety of human diseases. ZFP57 is a master regulator in genomic imprinting. Loss of ZFP57 causes loss of DNA methylation imprint at
Robert C Alver et al.
Nucleic acids research, 42(13), 8389-8404 (2014-06-29)
Accurate replication of the genome requires the evolutionarily conserved minichromosome maintenance protein, Mcm10. Although the details of the precise role of Mcm10 in DNA replication are still debated, it interacts with the Mcm2-7 core helicase, the lagging strand polymerase, DNA
Julia Verena Hartig et al.
The EMBO journal, 28(19), 2932-2944 (2009-08-01)
Colonization of genomes by a new selfish genetic element is detrimental to the host species and must lead to an efficient, repressive response. In vertebrates as well as in Drosophila, piRNAs repress transposons in the germ line, whereas endogenous siRNAs
Peter Wehner et al.
Development (Cambridge, England), 138(7), 1321-1327 (2011-02-26)
RACK1 is an evolutionarily conserved intracellular adaptor protein that is involved in a wide range of processes including cell adhesion and migration; however, its role in vertebrate development is largely unknown. Here, we identify RACK1 as a novel interaction partner
Ritsuko Nakamura et al.
The Journal of biological chemistry, 287(5), 3282-3291 (2011-12-14)
Nel (neural epidermal growth factor (EGF)-like molecule) is a multimeric, multimodular extracellular glycoprotein with heparin-binding activity and structural similarities to thrombospondin-1. Nel is predominantly expressed in the nervous system and has been implicated in neuronal proliferation and differentiation, retinal axon