抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SIG1-25, monoclonal
テクニック
immunocytochemistry: 1:125-1:250 using transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein fixed with paraformaldehyde/Triton™ X-100
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:250-1:500 using extracts of transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
DYKDDDDK
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F2555-200UL:
F2555-BULK:
F2555-100UL:
F2555-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.