結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
all
濃度
~1 mg/mL
テクニック
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
DYKDDDDK
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
製品の詳細についてはFLAG®アプリケーションポータルをご覧ください。
WGK
WGK 3
Jan Code
F4049-VAR:
F4049-1MG:
F4049-VAR-N:
F4049PROC:
F4049-.2MG:
F4049-BULK-N:
F4049-BULK:
F4049-5X1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.