結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
all
濃度
~1 mg/mL
テクニック
dot blot: suitable (chemiluminescent detection)
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
DYKDDDDK
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
モノクローナル抗FLAG BioM2マウス抗体は、ヒドラジド結合によってビオチンに共有結合的に結合しています。この抗体は、FLAG融合タンパク質のN末端、Met-N末端、またはC末端でFLAG配列を認識します。
アプリケーション
ビオチン標識抗体は、ストレプトアビジン-ペルオキシダーゼなどの、アビジンまたはストレプトアビジン結合レポーター酵素を使用する免疫検出法に使用されます。 組換えタンパク質の宿主としてマウス細胞を使用する場合には、1次抗体複合体が好まれます。
抗体は免疫蛍光検査、ウェスタンブロット法、顕微鏡用途、およびアビジン-ビオチン錯体の形成に適しています。
製品の詳細につきましては、FLAG®アプリケーションポータルをご覧ください。
抗体は免疫蛍光検査、ウェスタンブロット法、顕微鏡用途、およびアビジン-ビオチン錯体の形成に適しています。
製品の詳細につきましては、FLAG®アプリケーションポータルをご覧ください。
物理的形状
10mM リン酸ナトリウム溶液(pH 7.25, 50%グリセロ-ル, 150mM塩化ナトリウム, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
抗体をTBS(0.05Mトリス(pH 7.4)、0.15M NaCl)で希釈し、最終濃度を1~10 μg/mLにします。
法的情報
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Jan Code
F9291-.2MG-KC:
F9291-1MG:
F9291PROC:
F9291-5X1MG:
F9291-VAR:
F9291-VAR-N:
F9291-.2MG:
F9291-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yingru Liu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(6), 2025-2038 (2010-02-12)
To assess the effects and mechanisms of a CD200R1 agonist administered during the progressive stage of a multiple sclerosis model, we administered CD200R1 agonist (CD200Fc) or control IgG2a during the chronic phase of disease (days 10-30) in mice with experimental
Hong-Won Lee et al.
Nature communications, 4, 1505-1505 (2013-02-21)
Co-immunoprecipitation (co-IP) has become a standard technique, but its protein-band output provides only static, qualitative information about protein-protein interactions. Here we demonstrate a real-time single-molecule co-IP technique that generates real-time videos of individual protein-protein interactions as they occur in unpurified
Helen Hwang et al.
Scientific reports, 4, 6391-6391 (2014-09-30)
The ends of eukaryotic chromosomes are capped by telomeres which consist of tandem G-rich DNA repeats stabilized by the shelterin protein complex. Telomeres shorten progressively in most normal cells due to the end replication problem. In more than 85% of
Nawal Bendris et al.
PloS one, 6(7), e22879-e22879 (2011-08-11)
Cyclin A2 is essential at two critical points in the somatic cell cycle: during S phase, when it activates CDK2, and during the G2 to M transition when it activates CDK1. Based on the crystal structure of Cyclin A2 in
Qing Xu et al.
Nature communications, 8(1), 425-425 (2017-09-06)
Tumor necrosis factor (TNF) has a critical role in diverse cellular events including inflammation, apoptosis and necroptosis through different signaling complexes. However, little is known about how the transition from inflammatory signaling to the engagement of death pathways is modulated.
資料
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.