製品種目
Duolink®
品質水準
テクニック
proximity ligation assay: suitable
蛍光検出
λex 360 nm; λem 460 nm (Zeiss Filter set 49)
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ご使用ください。簡易版取扱説明書セットもご利用できます。Duolink®PLAリソースセンターに
アクセスしてください。Duolinkを用いた®実験、アプリケーション、トラブルシューティングその他の使用法についての情報が得られます。
完全なDuolink®PLA in situ実験の実施には、2つの標的エピトープの認識のために、2つの一次抗体が必要です(PLA、IHC、ICCまたはIFで使用可能)その他に必要な試薬として、異なる種由来のPLAプローブのペア(1つはPLUSおよびもう1つはMINUS)、検出試薬、洗浄用バッファーおよび封入剤が必要です。Duolink®PLAプローブとしての一次抗体は必ず同じ種から得られたものであることに注意してください。解析は標準的な免疫蛍光測定用機器を用いて行われます。
特異性
Duolink® in situ核の染色および、蛍光顕微鏡用Duolink® in situ検出試薬により発生したシグナルを保護するには、DAPIを含む封入剤が理想的です。詳しくはデータシートを参照してください。
注意:Cy®2を用いた対比染色はお勧めできません。
アプリケーションノート
異なる種由来の2つの一次抗体が必要です。お手元の一次抗体(IgGクラス、モノ‐またはポリクローナル)は、標準的な免疫蛍光(IF)、免疫組織化学(IHC)または免疫細胞化学(ICC)アッセイでテストし、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を決定してください。Duolink® in situ試薬は、固定化細胞、サイトスピン細胞、スライド上の細胞増殖、ホルマリン固定、パラフィン包埋(FFPE)、または組織(生または冷凍)での使用に適しています。必要な最小細胞数はありません。
弊社にお申し付けください。カスタムサービスプログラムに関する詳細をご覧になり、目的のDuolink®プロジェクト
を促進してください。完全なDuolink製品リストを見る®
Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPIは、核の染色および、蛍光顕微鏡用Duolink® In Situ 検出試薬により発生したシグナルの保護に理想的です。詳しくはデータシートを参照してください。
注記:Cy®2を用いた対比染色はお勧めできません。
アプリケーションノート
異なる種由来の2つの一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink® in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織 (新鮮または凍結)への使用に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特徴および利点
- 過剰発現や遺伝子操作が不要
- 高い特異性(偽陽性が少ない)
- ローリングサークル増幅による1分子感度
- 相対定量が可能
- 特別な装置が不要
- FRET よりも迅速で簡単
- 共免疫沈降法(Co-IP)よりも正確性が向上
- 結果は論文に使用できる
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DUO82040-BULK:
DUO82040-5ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
細胞および組織中のタンパク質の免疫蛍光検出プロトコル
近接ライゲーションアッセイ技術の仕組みと、EGFによるEGFR-HER2二量体化のin situ検出を確認できるタンパク質間相互作用コントロールキットの仕組みについてご紹介します
プロトコル
Duolink® PLA Multicolor Detection Protocol
蛍光顕微鏡とMulticolor試薬を使用して、一つのサンプルでタンパク質、タンパク質修飾、もしくはタンパク質間相互作用を最大4つ同時に検出、視覚化そして定量します。
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
関連コンテンツ
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.