Merck
DUO92007
Sigma-Aldrich
Duolink®In Situ Detection Reagents Orange
別名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
製品種目
Duolink®
品質水準
テクニック
proximity ligation assay: suitable
蛍光検出
λex 554 nm; λem 576 nm (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Duolink®近接ライゲーションアッセイ(PLA®により、固定細胞および固定組織サンプルを使用して単一分子レベルでのタンパク質相互作用、翻訳後修飾およびタンパク質発現レベル内因性検出を行えます。
Duolink®In Situ Fluorescence Protocolに従ってこの製品を使用してください。一連の簡潔な指示も用意しています。Duolink®実験を行う方法、用途、トラブルシューティングなどに関する情報については、
当社のDuolink®PLA Resource Centerのサイトにアクセスしてください。
完全なDuolink®PLAin situ実験を実施するには、2つの標的エピトープを認識する2つの一次抗体
(バリデートされたPLA、IHC、ICCまたはIF)が必要です。必要な他の試薬としては、異なる種に由来する1対のPLAプローブ(プラスプローブとマイナスプローブ)、検出試薬、洗浄バッファー、封入剤などがあります。一次抗体は、Duolink® PLA プローブと同じ種に由来するものでなければならないことに注意してください。分析は、標準的な免疫蛍光アッセイ機器を使用して行います。
特異性
シアニン3フィルターと共にオレンジ蛍光検出試薬が多く使用されます。
使用に関する注意
異なる種で生じた2つの一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織化学(IHC)アッセイまたは免疫細胞化学(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロックおよび力価の条件を確認してください。Duolin®in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定細胞、パラフィン包埋(FFPE)細胞または組織 (新鮮または凍結)への使用に適しています。最小数の細胞とする必要はありません。
お客様のために用意した当社のCustom Service Programについて詳しく知ることで、Duolink®プロジェクトを迅速に進めることができます。
全Duolink®製品のリストを見る
特異性
Orange蛍光検出試薬には、しばしばCyanine 3フィルターが使用されます。
アプリケーションノート
異なる種に由来する2つの一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink® in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織 (新鮮または凍結)への使用に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特徴および利点
  • 大量発現や遺伝子操作は必要ありません
  • 高い特異性(偽陰性が少ない)
  • ローリングサイクル増幅による単一分子感度
  • 相対的定量化が可能
  • 特別な機器は不要
  • FRETに比べ迅速でシンプル
  • co-IPに比べ精度が高い
  • すぐに発表できる結果
構成
本製品の構成は次のとおりです。
  • 5xライゲーション- PLAプローブへハイブリダイズするオリゴヌクレオチドと、リガーゼ以外のライゲーションに必要なすべての構成要素を含む
  • 1x リガーゼ(1単位/μL)
  • 1x ポリメラーゼ(10単位/μL)
  • 5x Amplification Orange - ポリメラーゼ以外のローリングサークル増幅(RCA)に必要なすべての構成要素を含むまた、RCA生成物へハイブリダイズする蛍光色素分子で標識されたオリゴヌクレオチドプローブも含む。
詳しくはデータシートを参照してください。
検出キットには以下は含まれません:
一次抗体、PLAプローブ、洗浄緩衝液、マウンティング培地
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomokazu Sumida et al.
Nature immunology (2018-10-31)
Foxp3+ regulatory T cells (Treg cells) are the central component of peripheral immune tolerance. Whereas a dysregulated Treg cytokine signature has been observed in autoimmune diseases, the regulatory mechanisms underlying pro- and anti-inflammatory cytokine production are elusive. Here, we identify
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Pengcheng Zhu et al.
Cancer cell, 19(3), 401-415 (2011-03-15)
Cancer is a leading cause of death worldwide. Tumor cells exploit various signaling pathways to promote their growth and metastasis. To our knowledge, the role of angiopoietin-like 4 protein (ANGPTL4) in cancer remains undefined. Here, we found that elevated ANGPTL4
John J Peluso et al.
Endocrinology, 153(8), 3929-3939 (2012-06-22)
Progesterone (P4) receptor membrane component (PGRMC)1 is detected as a 22-kDa band as well as higher molecular mass bands (>50 kDa) in spontaneously immortalized granulosa cells. That these higher molecular mass bands represent PGRMC1 is supported by the findings that
Ivan Matic et al.
Molecular cell, 39(4), 641-652 (2010-08-28)
Reversible protein modification by small ubiquitin-like modifiers (SUMOs) is critical for eukaryotic life. Mass spectrometry-based proteomics has proven effective at identifying hundreds of potential SUMO target proteins. However, direct identification of SUMO acceptor lysines in complex samples by mass spectrometry
資料
細胞および組織中のタンパク質の免疫蛍光検出プロトコル
近接ライゲーションアッセイ技術の仕組みと、EGFによるEGFR-HER2二量体化のin situ検出を確認できるタンパク質間相互作用コントロールキットの仕組みについてご紹介します
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
すべて表示
プロトコル
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
このページでは、蛍光顕微鏡観察のためのDuolink™ In Situの簡易プロトコルを紹介しています。